Learn More
Pyruvic aldehyde, 35-45 wt% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10002150
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
78-98-8, 7732-18-5
C3H4O2
72.06
MFCD00006960
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
880
CHEBI:17158
2-oxopropanal
CC(=O)C=O
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
78-98-8, 7732-18-5
C3H4O2
72.06
MFCD00006960
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
880
CHEBI:17158
2-oxopropanal
CC(=O)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Pyruvic aldehyde
Nota nome 35-45 wt.%
Punto di fusione -20.0°C
Colore Brown-Yellow to Yellow
Densità 1.2000g/mL
pH 1 to 3
Punti di ebollizione >72.0°C
Punto d'infiammabilità >71°C
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3COCHO
Indice di rifrazione 1.4209
Quantità 500 g
Beilstein 01, 762
Indice di Merck 15, 6153
Gravità specifica 1.2
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene and dmso
Peso formulazione 72.06
Percent Purity 35-45 wt.%
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyruvic aldehyde, 35-45 wt% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.