Learn More
Pyruvonitrile (>90%), TRC
Codice prodotto. 30416475
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30416475 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30416475 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP998943100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyruvonitrile
CAS 631-57-2
Formula molecolare C3H3NO
Quantità 100 mg
Sinonimo 2-Oxopropanenitrile, 2-Oxopropionitrile, Acetyl cyanide, NSC 91482, Pyruvic acid nitrile, α-Oxopropionitrile
InChI Formula InChI=1S/C3H3NO/c1-3(5)2-4/h1H3
SMILES O=C(C)C#N
IUPAC Name acetyl cyanide
Molecular Weight (g/mol) 69.06
Peso formulazione 69.0215