Learn More
Pyruvonitrile (>90%), TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Pyruvonitrile |
| CAS | 631-57-2 |
| Formula molecolare | C3H3NO |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 2-Oxopropanenitrile, 2-Oxopropionitrile, Acetyl cyanide, NSC 91482, Pyruvic acid nitrile, α-Oxopropionitrile |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H3NO/c1-3(5)2-4/h1H3 |
| SMILES | O=C(C)C#N |
| IUPAC Name | acetyl cyanide |
| Molecular Weight (g/mol) | 69.06 |
| Peso formulazione | 69.0215 |