Learn More
asecos™ Armadio di sicurezza Q-CLASSIC-90
Codice prodotto. 15534445 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Configurazione:
Ante a battente in giallo (RAL 1004), accessori interni: 3 ripiani, 1 inserto perforato, 1 pozzetto di raccolta in acciaio rivestito di polvere epossidica (coperchio della base e unità di estrazione opzionali)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Configurazione Dimensione della confezione
15534445 Ante a battente in giallo (RAL 1004), accessori interni: 3 ripiani, 1 inserto perforato, 1 pozzetto di raccolta in acciaio rivestito di polvere epossidica (coperchio della base e unità di estrazione opzionali) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
For indoor use only
Codice prodotto. 15534445 Fornitore asecos™ N. del fornitore 3004104033622
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For indoor use only
Armadi di sicurezza sottoposti a test GS per la conservazione di materiali pericolosi infiammabili nelle aree di lavoro. Gli armadi per la conservazione di sicurezza Asecos™ Q-CLASSIC-90 hanno una robusta struttura conforme alle norme EN 14470-1 e TRGS 510 con una resistenza al fuoco di 90 minuti.
  • Robusto armadio per la conservazione di sicurezza per il settore industriale
  • Testato in conformità con lo standard del FM 6050
  • Triplo sportello incernierato, elementi di sicurezza montati esternamente al vano di alloggiamento per una maggiore protezione dalla corrosione, superficie antigraffio e antiurto, di facile pulizia
  • Gli sportelli si fermano in qualsiasi posizione e si chiudono automaticamente in caso di incendio
  • Gli sportelli possono essere bloccati con il sistema a cilindro (che può essere integrato in un sistema di bloccaggio esistente). È presente anche un indicatore dello stato del bloccaggio (rosso/verde)
  • Base di trasporto integrata con coperchio rimovibile opzionale per un trasporto agevole
  • Supporti di regolazione per un allineamento rapido e semplice su pavimenti irregolari
  • Condotti d'aria integrati pronti per essere collegati (DN75) a un sistema di scarico, con indicatore della ventilazione nella griglia di scarico
Attrezzature disponibili
  • ripiani con capacità di carico 75 kg
  • ripiani con vassoi con capacità di carico di 150 kg
  • inserto perforato utilizzabile come area di conservazione
  • pozzetto di raccolta sul fondo
  • cassetti – per un uso ottimale delle elevate capacità di conservazione
  • robusti cassetti con capacità di carico di 100 kg
  • ripiani con vassoi senza metallo e pozzetti di raccolta
  • scatola per conservazione
  • rivestimento interno pozzetto (PE o PP)
Garanzia del produttore fino a 10 anni
Specifica
Certificazione/Conformità EN 14470-1 e TRGS 510; testato in conformità allo standard del test FM 6050
Configurazione Ante a battente in giallo (RAL 1004), accessori interni: 3 ripiani, 1 inserto perforato, 1 pozzetto di raccolta in acciaio rivestito di polvere epossidica (coperchio della base e unità di estrazione opzionali)
Profondità (sistema metrico) esterno 615 mm
Depth (Metric) Interior 522 mm
Descrizione Acciaio inox antigraffio
Dimensioni interne (L x P x A) 615 x 893 x 1953 mm
Dimensioni (P x L x A) 615 x 893 x 1953 mm
Door Style Wing
Da utilizzare con (applicazione) Stoccaggio di materiali pericolosi
Altezza (sistema metrico) esterno 615 mm
Altezza (sistema metrico) interno 1647 mm
Modello Q90.195.090
N. di sportelli 2
N. di ripiani 3
Tipo di ripiano Standard
Rivestimento superficiale Powder-coated textured
Peso (sistema metrico) 395 kg
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 893 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 750 mm
Colore Giallo, Warning Yellow
Profondità (sistema imperiale) esterno 24.21 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 76.89 in.
Altezza apertura (sistema metrico) 1647 mm
Materiale Acciaio inox
Product Type Safety Storage Cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 35.16 in.