Learn More
Cytiva Q Sepharose™ High Performance Chromatography Media
Codice prodotto. 11560804 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
75 mL
Dimensione della confezione:
75mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11560804 75 mL 75mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11560804 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17101401
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Designed for high intermediate and polishing steps in downstream processing
  • Composed of crosslinked agarose beads with mean diameter of 34μm, modified with quaternary (Q) strong anion exchange groups
  • Hydrophilic nature of base matrix ensures low levels of non-specific binding
  • High resolution, high capacity separation with high recovery
  • Chemical stability for effective CIP/sanitization
  • Available in range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 75 mL
Stabilità Stable in commonly used aqueous Buffers: 8 M Urea, 6 M Guanidine HCl, 70% Ethanol, 1 M NaOH, 1 M Acetic Acid, 30% Isopropanol, 30% Acetonitrile, 2% SDS
Da utilizzare con (applicazione) For Intermediate PurifiCatIon and Polishing AppliCatIons
Requisiti di stoccaggio 4°C to 30°C
Product Type Q Sepharose High Performance Media
Portata 30 to 150 cm/Hoμr
Dimensione particelle 24 to 44 μm
Altezza letto (sistema imperiale) 3.93 in.
Altezza letto (sistema metrico) 10 cm
Capacità ionica 0.14 to 0.20 mM Cl-/mL
Tipo di scambio ionico Strong AnIon Exchanger
Pressione max <3 bar
Matrix 6% Cross-Linked Agarose
Intervallo di pH 1 to 14
Tampone di conservazione 20% Ethanol
Tipo di legante Quaternary Amine
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Q sepharose high performance
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol