Learn More
Cytiva Q Sepharose™ XL
Codice prodotto. 11520814 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
300 mL
Dimensione della confezione:
300mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11520814 300 mL 300mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11520814 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17507201
Hydrophilic base matrix ensures low levels of non-specific binding leading to low levels of host cell-derived impurities in elution pool
  • Bioprocess medium
  • Anion exchanger
  • Ligand: quaternary amine
  • Average particle size: 90μm
  • Matrix: 6% cross-linked agarose with dextran surface extenders
  • Ionic capacity: 0.18 to 0.26mmol Cl-/mL medium
  • pH stability working range: 2 to 12
  • For use in capture steps of biomolecules from clarified feedstocks
  • Available in 300mL bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 300 mL
Stabilità Non-ionic detergents, 1 M NaOH, 6 M Guanidine Hydrochloride
Da utilizzare con (applicazione) For Capture Steps of Biomolecules From Clarified Feed-Stocks
Requisiti di stoccaggio 4°C to 30°C
Product Type Q Sepharose XL Media
Portata 300 to 500 cm/Hoμr
Dimensione particelle 45 to 165 μm
Capacità ionica 0.18 to 0.26 mM Cl-/mL
Include Certificate of Analysis
Tipo di scambio ionico Strong AnIon Exchanger
Matrix 6% Cross-Linked Agarose with Dextran surface extenders
Intervallo di pH 2 to 12
Tampone di conservazione 20% Ethanol
Tipo di legante Quaternary Amine
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Q Sepharose XL, 300 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol