Learn More
Novus Biologicals™ Q-VD-OPH Inhibitor Peptide
Codice prodotto. 18748003 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
3 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
3mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18748003 1 mg 1mg
18110683 3 mg 3mg
18180784 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18748003 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP229391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    504.00€
    476.70€ / 1mg
    Risparmia 27.30€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-10-2026
Applications: Functional, In vitro assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Off-white
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantità 1 mg
For Research Use Only