Learn More
Microbiologics™ QA/QC Microorganism Preparations in KWIK-STIK™ Plus
Codice prodotto. 11906635
Encompass
Cambia vista
Click to view available options
Specie:
Aspergillus brasiliensis
Bacillus subtilis
Escherichia coli
Salmonella typhimurium
ATCC®:
6633
8739
14028
16404
Livello di biosicurezza:
1
2
Dimensione della confezione:
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Specie ATCC® Livello di biosicurezza unitSize
11906635 Salmonella typhimurium 14028 2 pezzi 5
11951426 Bacillus subtilis 6633 2 pezzi 5
11961406 Escherichia coli 8739 2 pezzi 5
11946675 Aspergillus brasiliensis 16404 1 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11906635 Fornitore Microbiologics™ N. del fornitore 0363X
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Come in canisters of five units of a single strain
†The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Microbiologics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC™ cultures.
Biotype G
Specifica
ATCC® 14028
Livello di biosicurezza 2
Formato KWIK-STIK™ Plus
Product Type KWIK-STIK
Tipo di imballaggio Canister
Quantità 5 units of a single strain
Specie Salmonella typhimurium