Learn More
QC Standard 7A: Ag @ 50; Al, B, Ba, Na @ 100; Si @ 500; K @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, tr. F-, VHG™
Codice prodotto. 30002974
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30002974 100 mL 100mL
30003133 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30002974 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGQC7A100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
QC Standard 7A: Ag @ 50; Al, B, Ba, Na @ 100; Si @ 500; K @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, tr. F-
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silver/Aluminium/Barium/Boron/Sodium/Silicon/Potassium
CAS 7440-22-4, 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-23-5, 7440-21-3
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Silver/Aluminium/Barium/Boron/Sodium/Silicon/Potassium
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Silver 50 μg/mL/Aluminium 100 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Boron 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Silicon 500 μg/mL/Potassium 1000 μg/mL