Learn More
Qorpak™ Glass Bottle Beakers with Green Thermoset F217 and PTFE Caps
Codice prodotto. 11800110 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
240 mL
Quantità:
24/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 24
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
11800110 240 mL 24/Cs. pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11800110 Fornitore Qorpak™ N. del fornitore 3460140
Spedizione stimata: 28-01-2027
Can be used for mixing, measuring and storage
  • Designed with slight shoulder for easy pouring and handling
  • Molded graduations in mL and ounces
  • Made of clear glass
  • For use with biological and pathological specimens
  • For storage of industrial laboratory chemicals and reagents
Specifica
Capacità 8 oz., 240 mL
Capacità (sistema metrico) 240 mL
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.44 in.
Materiale Glass
Quantità 24/Cs.
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura Green
Closure Included Yes
Graduated Yes
Bocca Wide, Threaded
Altezza (sistema metrico) 127 mm
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Rivestimento interno chiusura F217, PTFE
Materiale chiusura Thermoset
Dimensione chiusura 58-400 mm
Diametro (sistema metrico) 62 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 8 oz.
Forma Round
Product Type Graduated Medium Round Bottle