Learn More
Hellma™ Celle micro per assorbimento QS Quartz Suprasil
Codice prodotto. 13227019
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
14,000 μL
17,500 μL
35000 μL
7000 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
13227019 17,500 μL Pezzo
10028190 14,000 μL Pezzo
10100591 7000 μL Pezzo
11757263 7000 μL pezzi 2
11711764 35000 μL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 13227019 Fornitore Hellma™ N. del fornitore 1005040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00€
    275.13€ / pezzi 1
    Risparmia 59.87€
    17% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Suprasil™ Quartz Micro Absorption Cell Cuvettes come with either a lid or PTFE cap to limit evaporation.
  • Very chemically resistant
  • Maintains shape, even at high temperatures up to approximately 1000°C
  • 80% transmission from 320 to 2500nm
Specifica
Tipo Macro Absorption Cell
Capacità (sistema metrico) 17,500 μL
Materiale Quartz Suprasil
Larghezza (sistema metrico) interno 9.5mm
Lunghezza del percorso 50 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm