Learn More
Qsonica Q700/Q500 Accessories: 8 Tube Holder Rack
Codice prodotto. 15390372 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
8 x 1.5 mL Polypropylene Eppendorf Tubes
Colore:
Green
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15390372
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An excellent solution for securely holding tubes in place when working with Q500/Q700 Sonicators.
  • Holds 8 tubes of 1.5mL
  • Available for either Evergreen or Eppendorf tubes
Specifica
Product Type Tube Holder Rack
Colore Green
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cup Horn (Part # 431C2)
Capacità 8 x 1.5 mL Polypropylene Eppendorf Tubes