Learn More
Thermo Scientific™ QSP PCR Tubes and Plates
Thermo Scientific™ QSP PCR Tubes and Plates are molded from 100% virgin polypropylene.
Marca:  Thermo Scientific™ 430-Q
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15390093
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 02 950 59 478.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Tubes feature thin walls for optimal heat transfer
  • High clarity provides sample visibility
  • Caps seal securely to minimize evaporation
  • Certified RNase-, DNase-, DNA, and Pyrogen-free
  • Clear, nonsterile
Specifica
Specifica
Non-sterile
Domed
Natural
0.2mL
Thermal Cyclers
Thin Wall PCR Individual tube
Free of Rnase, Dnase, DNA, Pyrogen
QSP 0.2ML
Bulk; Case of 5,000
Individual
Videos