Learn More
Brady™ Quad lock Universal Adaptor for EXA31 and EXA81
Codice prodotto. 30238419 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
5 x 60 x 48 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
30238419 5 x 60 x 48 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30238419 Fornitore Brady™ N. del fornitore 321899
In stock
Universal mounting for smartphones and tablets
  • Firm attachment to devices
  • Easy to attach and detach
  • Universal for any device
Specifica
Altezza (sistema metrico) 48 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.89 in.
Larghezza (sistema metrico) 60 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.362 in.
Profondità (sistema metrico) 5 mm
Profondità (sistema imperiale) 0.197 in.
Peso (sistema metrico) 0.02 kg
Peso (sistema imperiale) 0.04 lb.
Certificazione/Conformità CE
Dimensioni (L x P x A) 5 x 60 x 48 mm
Warranty 1 year
Tipo Barcode Reader Handle Kit
Alternate Part Number QL-Adapt-EXA31-81