Learn More
Quadrol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468738
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16468738 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16468738 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB2149
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Quadrol is an immunostimulant and has been implicated as a potentially useful agent in accelerated wound healing.
Quadrol is an immunostimulant and has been implicated as a potentially useful agent in accelerated wound healing.
Specifications
Materiale o nome chimico Quadrol
CAS 102-60-3
Colore Colorless
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H32N2O4
Quantità 10 g
Sinonimo N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine EDTP
Informazioni di solubilità Ethanol : 100 mg/mL (341.99 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (341.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(O)CN(CC(O)C)CCN(CC(O)C)CC(O)C
Molecular Weight (g/mol) 292.41
Peso formulazione 292.41
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Oil
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Show More Show Less
Research purposes only