Learn More
WLD Tec™ Quadrupod Vierfu and Ceramic Protective Plate
Codice prodotto. 11754169
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
155 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11754169 155 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11754169 Fornitore WLD Tec™ N. del fornitore 6.000.930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.90€
    49.20€ / pezzi 1
    Risparmia 11.70€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
Specifica
Product Type Quadrupod
Lunghezza (sistema metrico) 155 mm
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Larghezza (sistema metrico) 155 mm