Learn More
Sartorius Qualitative Filter Paper Discs
These Qualitative Filter Papers are especially suitable for qualitative analyses, analytical purposes and routine analyses that require a low ash content.
9.00€ - 69.30€
Specifica
Materiale | Cotton Linters, Refined Pulp |
---|---|
Fit for Purpose | Certified Quality |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Particle Retention | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Particle Retention | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15902890
|
Sartorius
FT-3-205-037 |
37 mm | 5 to 8 μm |
9.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15912890
|
Sartorius
FT-3-205-047 |
47 mm | 5 to 8 μm |
11.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15912900
|
Sartorius
FT-3-206-320 |
320 mm | 12 to 15 μm |
69.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Technical specifications:
- Made of cotton linters
- Low-nitrogen and nitrates content
- Ash content ≤0.06%
- Weight: 87 g/cm2
- Thickness: 0.18 mm
- No additives, such as wet-strengthening
- Example of applications:
- Determination of nitrogen content in soils
- Malt filtration according to EBC standards
Specifica
Cotton Linters, Refined Pulp | |
Certified Quality |