Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative/Technical Papers, Smooth, Folded, Grade 3 m/N
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative/Technical Papers, Smooth, Folded, Grade 3 m/N are suitable for analytical and technical purposes where medium fast filtering is desirable.
57.20€ - 101.00€
Specifica
Peso base 65 g/m2
Formato Folded
Materiale Cotton Linters, Refined Pulp
Particle Retention 7 to 10 μm
Velocità di filtraggio 30 sec.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15952990
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-305-110
110 mm
57.20€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15962990
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-305-230
230 mm
70.60€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15972990
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-305-320
320 mm
101.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made of refined pulp and linters
  • Medium fast filtering
  • Non-sterile and bulk packed
Specifica
Specifica
65 g/m2
Cotton Linters, Refined Pulp
30 sec.
100/Pk.
Folded
7 to 10 μm
3 m/N
0.14 mm