Learn More
Socorex™ Qualitix™ Vassoi in carta monouso per sterilizzazione
Codice prodotto. 17296800
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
10.5 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Lunghezza (sistema imperiale) Unit Size
17296800 10.5 in. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17296800 Supplier Socorex™ Supplier No. 3220.1526
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Sostituisce vantaggiosamente i vassoi in acciaio inossidabile, i vassoi in carta monouso Qualitix™ sono completamente autoclavabili sia tramite ossido di etilene, sia con vapore o raggi gamma.
  • Materiale rigido, cartoncino medico rivestito in PE
  • Sostituisce vantaggiosamente i vassoi in acciaio inossidabile
  • Una misura è adatta alla maggior parte dei dispositivi
  • Idoneo per sterilizzazione con gas di ossido di etilene, vapore e raggi gamma
  • Adatto per essere impiegato così com'è o abbinato alle buste per sterilizzazione Qualitix™
  • Conformità alle direttive ISO 14971, ISO 11135, ISO 17665-06 e CE
Specifications
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 14971, ISO 11135, ISO 17665-06, CE standard
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Sterilization
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autoclave or EO or Gamma Rays
Include Paper tray only
Materiale Polyethylene-coated Medical Paper
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 500
N. per confezione 50
Dimensioni (L x P x A) 150 x 265 x 15 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.6 in.
Altezza (sistema metrico) 15 mm
Product Type Sterilization tray
Lunghezza (sistema metrico) 265 mm
Larghezza (sistema metrico) 150 mm