Learn More
Sampling Systems™ Quality Control PharmaLabels
Codice prodotto. 15188385 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
95 x 95 mm
150 x 150 mm
Colore:
Black
Blue
Green
Red
White
Yellow
Testo di visualizzazione:
Blank
Quality Control
Sampled
N. per confezione:
250/Pk.
500/Pk.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 250
pezzi 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Colore Testo di visualizzazione N. per confezione unitSize
15188385 150 x 150 mm White Blank 250/Pk. 1 rotolo
13245270 95 x 95 mm Green Quality Control 500/Pk. pezzi 500
15158395 150 x 150 mm Yellow Quality Control 250/Pk. 1 rotolo
15198668 95 x 95 mm Yellow Quality Control 500/Pk. 1 rotolo
15809501 95 x 95 mm Red Quality Control 500/Pk. pezzi 500
15819501 150 x 150 mm Blue Sampled 250/Pk. pezzi 250
15829501 95 x 95 mm Blue Quality Control 500/Pk. pezzi 500
15839501 95 x 95 mm Black Quality Control 500/Pk. pezzi 500
15849501 95 x 95 mm White Blank 500/Pk. pezzi 500
15859501 95 x 95 mm Blue Sampled 500/Pk. pezzi 500
15869491 150 x 150 mm Red Quality Control 250/Pk. pezzi 250
15879491 150 x 150 mm Green Quality Control 250/Pk. pezzi 250
15889491 150 x 150 mm Blue Quality Control 250/Pk. pezzi 250
15899491 150 x 150 mm Black Quality Control 250/Pk. pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 15188385 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 8220P006
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Medium strength adhesion paper labels with a special FDA acceptable adhesive. Sampling Systems™ Quality Control PharmaLabels are ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product.
  • Medium strength adhesive
  • Large writing area
  • Each roll individually packed
  • FDA acceptable adhesive (CFR 175.105)
  • Ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product
Specifica
Certificazione/Conformità CFR 175.105
Descrizione Food Grade Adhesive
Colore White
Materiale Paper
Product Type PharmaLabel
Testo di visualizzazione Blank
N. per confezione 250/Pk.
Dimensioni (sistema metrico) 150 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Dimensioni (L x P) 150 x 150 mm