Learn More
Quality Control Standards 21 For ICP, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 11455938 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Unit Size
11455938 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11455938 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. QC21250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.20€
    566.49€ / 250mL
    Risparmia 75.71€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
As100μg/mL
Be100μg/mL
Ca100μg/mL
Cd100μg/mL
Co100μg/mL
Cr100μg/mL
Cu100μg/mL
Fe100μg/mL
Li100μg/mL
Mg100μg/mL
Mn100μg/mL
Mo100μg/mL
Ni100μg/mL
Pb100μg/mL
Sb100μg/mL
Se100μg/mL
Sr100μg/mL
Ti100μg/mL
Tl100μg/mL
V100μg/mL
Zn100μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifications
Materiale o nome chimico Quality Control Standard 21
Nota nome Standard 21
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 7664-39-3, 108-88-3, 7440-02-0, 7439-96-5, 7697-37-2
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 5.0, 0.9, 92.99, 0.9, 0.01, 0.01
Nomi componenti o analita As,Be,Ca
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
Elemento Be, Ca, Ca
Solvent or Matrix Nitric Acid/Trace Tartaric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Quantità 250 mL
Grado Assurance
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • quality control standard 21
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Product intended for laboratory use only