Learn More
Quality Control Standards 23 For ICP, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 11475938 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Dimensione della confezione:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11475938 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11475938 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore QC23
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.09€
    685.39€ / 125mL
    Risparmia 69.70€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Ag1000μg/mL
Al1000μg/mL
B1000μg/mL
Ba1000μg/mL
Bi1000μg/mL
Ca1000μg/mL
Cd1000μg/mL
Co1000μg/mL
Cr1000μg/mL
Cu1000μg/mL
Fe1000μg/mL
Ga1000μg/mL
In1000μg/mL
K1000μg/mL
Li1000μg/mL
Mg1000μg/mL
Mn1000μg/mL
Na1000μg/mL
Ni1000μg/mL
Pb1000μg/mL
Sr1000μg/mL
Tl1000μg/mL
Zn1000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Quality Control Standard 23
Nota nome Standard 23
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 7697-37-2, 74-97-5, 7439-96-5, 7439-92-1, 7440-50-8
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 10.0, 90.0
Nomi componenti o analita Ag,Al,B
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
Elemento Ag, Al, B
Solvent or Matrix 10% HNO3
Quantità 125 mL
Grado Assurance
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • quality control standard 23
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric aicd, lead from lead oxide, nickel, cadmium (non-pyrophoric), cobalt
Product intended for laboratory use only