Learn More
R&D Systems™ QuantiGlo Immunoassay Control Set 732 for Human IL-1 beta
Codice prodotto. 30001941
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001941 1 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001941 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore QC190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.72€
    238.35€ / pezzi 1
    Risparmia 28.37€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
For use with catalog number QLB00B
The QuantiGlo Immunoassay Control Set 732 is designed for use in the QuantiGlo immunoassay for human IL-1β. This product is intended for research use only.
  • Components: Contains <0.1% sodium azide.
  • Storage: Stable under normal ambient, storage, and handling temperatures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analiti rilevabili IL-1 beta (IL-1F2)
Tipo Immunoassay Control Set
ID gene (immissione) 3553
Intended Use Control
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 1 Each
Sorgente Human
Forma Lyophilized