Learn More
R&D Systems™ QuantiGlo Immunoassay Control Set 732 for Human VEGF
Codice prodotto. 30001887
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001887 1 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001887 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore QC198
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    238.35€ / pezzi 1
    Risparmia 13.65€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
For use with catalog number QVE00B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analiti rilevabili VEGF
ID gene (immissione) 7422
Intended Use Control
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 1 Each
Sorgente Human