Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Group 239 for Human VEGFR1
Beskrivelse
For use as quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids. Concentrations have been assigned using R&D Systems™’ Quantikine™ ELISA kits. Controls are prepared in a buffered protein base with preservatives. They contain recombinant human cytokines at low, medium and high concentrations. Controls are supplied lyophilized.
Tekniske data
Tekniske data
| Content And Storage | Store the unopened product at 2-8°C. Do not use past expiration date. |
| ID gene (immissione) | 3791 |
| Linea di prodotti | R&D Systems |
| Quantità | 1 Each |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.