Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Group 8
Description
- For use as quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids
- Concentrations have been assigned using R&D Systems’ Quantikine™ kits
- Controls are prepared in diluted porcine serum with preservatives
- They contain recombinant human cytokines at low, medium and high concentrations
- Controls are supplied lyophilized
Spécification
Spécification
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Type | Quantikine Immunoassay Control Group 8 |
| Intended Use | Control |
| Product Line | R&D Systems |
| Quantity | 1 Each |
| Stability | Stable for at least 6 months from date of receipt |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?