Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1063 for Human Nectin-4
Beschreibung
Quantikine Immunoassay Control Set 1063 is designed for use as quantitative controls for the determination of Nectin-4 concentrations in biological fluids.
- Applications: ELISA, Control
- Species Reactivity: Human
- Format: Lyophilized
- Composition: Recombinant human cytokines in diluted porcine serum with preservatives
- Storage: Store at 2°C to 8°C
- Stability: At least 6 months from date of receipt when stored as directed
- Compatibility: For use with R&D Systems Quantikine kits, catalog number DNEC40
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Analiti rilevabili | Nectin-4 |
| Tipo di campione | Biological Fluids |
| Tipo | Immunoassay Control |
| ID gene (immissione) | 81607 |
| Intended Use | Control |
| Linea di prodotti | R&D Systems |
| Quantità | 1 Each |
| Sorgente | Human |
| Forma | Lyophilized |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?