Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1155 for Human CRP
Codice prodotto. 18462060
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18462060 1 Ea. 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18462060 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore QC70B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    238.35€ / 1 sets
    Risparmia 13.65€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Should only be used for DCRP00B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
ID gene (immissione) 1401
Quantità 1 Ea.