Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1174 for Human BAFF/BLyS
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Analiti rilevabili | BAFF/BLyS/TNFSF13B |
| ID gene (immissione) | 10673 |
| Intended Use | Control |
| Linea di prodotti | R&D Systems |
| Quantità | 1 Each |
| Sorgente | Human |