Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1183 Human IL-28B
Codice prodotto. 30001933
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001933 1 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001933 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore QC222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.72€
    238.35€ / pezzi 1
    Risparmia 28.37€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
APRIL stimulates proliferation of tumor cell lines and increases tumorigenicity in nude mice
Long Name: A Proliferation-inducing Ligand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analiti rilevabili IL-28B
Tipo Quantikine Immunoassay Control Set 885 Human IL-28B
ID gene (immissione)
  • 8741 (Human)
  • 69583 (Mouse)
Intended Use Control
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 1 Each