Learn More
R&DSystems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1203 Human Neuropilin-1
Codice prodotto. 18471910
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18471910 1 Each 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18471910 Fornitore R&DSystems™ N. del fornitore QC187B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    238.35€ / 1 sets
    Risparmia 13.65€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with catalog number DNRP10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
ID gene (immissione) 8829
Quantità 1 Each