Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 637 for Human Total MMP-3
Codice prodotto. 30001883
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001883 1 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001883 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore QC127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.72€
    238.35€ / pezzi 1
    Risparmia 28.37€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
For use with catalog numbers DMP300, SMP300, PDMP300
Quantikine Immunoassay Control Set for human total MMP-3 is a lyophilized control set designed for use as quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids.
  • Application: ELISA
  • Format: Lyophilized
  • Species Reactivity: Human
  • Storage: 2-8°C
  • Product Contains: ProClin 300
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analiti rilevabili MMP-3
Tipo di campione Biological Fluids
Tipo Immunoassay Control
ID gene (immissione) 4314
Intended Use Control
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 1 Each
Sorgente Human
Forma Lyophilized