Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 724 for Human FOLR1
Codice prodotto. 18776088
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18776088 1 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18776088 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore QC92
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.72€
    238.35€ / pezzi 1
    Risparmia 28.37€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
For use with catalog number DFLR10
The Quantikine Immunoassay Control Set 724 is designed for use with the Quantikine ELISA kit for Human FOLR1.
  • Application: For Research Use Only
  • Specificity: Detects natural and recombinant human FOLR1
  • Storage: Store at 2°C to 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analiti rilevabili FOLR1
Tipo di campione Biological Fluids
Tipo Immunoassay Control Set
ID gene (immissione) 2348
Intended Use Control
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 1 Each
Sorgente Human
Forma Lyophilized