Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 774 for Human Renin
Codice prodotto. 30001969
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001969 1 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001969 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore QC154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.72€
    238.35€ / pezzi 1
    Risparmia 28.37€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
For use with catalog number DREN00
The Quantikine Immunoassay Control Set 774 for Human Renin is intended for research use only. The product contains ProClin 300, a preservative, at concentrations less than 0.01%.
  • Appearance: Clear liquid
  • Solubility: Soluble in water
  • Boiling Point: 189°C
  • Melting Point: -40°C
  • Flash Point: 118°C (closed cup)
  • Relative Density: 1.03 g/cm³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analiti rilevabili Renin
Tipo Immunoassay Control Set
ID gene (immissione) 5972
Intended Use Control
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 1 Each
Sorgente Human
Forma Lyophilized