Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1099 Human S100A8/S100A9
Codice prodotto. 30001942
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001942 1 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001942 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore QC223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.72€
    238.35€ / pezzi 1
    Risparmia 28.37€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
For use with catalog number DS8900
Long Name: S100 Calcium Binding Protein A8/S100 Calcium Binding Protein A9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Tipo Quantikine Immunoassay Control Set 893 Human S100A8/S100A9
ID gene (immissione) 6279 (Human)
Intended Use Control
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 1 Each
Sorgente Human