Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 923 Human GDF-8/Myostatin
Codice prodotto. 30001979
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001979 1 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001979 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore QC98
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.72€
    238.35€ / pezzi 1
    Risparmia 28.37€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
For use with catalog number DGDF80
The Quantikine Immunoassay Control Set 794 is designed for use with human GDF-8/Myostatin immunoassays.
  • Application: For research use only
  • Composition: Contains ProClin 300, a skin sensitizer
  • Storage: Store in a cool, dry place and keep containers upright
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analiti rilevabili GDF-8 (Myostatin)
Tipo di campione Biological Fluids
Tipo Immunoassay Control
ID gene (immissione) 2660
Intended Use Control
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 1 Each
Sorgente Human
Forma Lyophilized