Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 991 for Human GDNF
Codice prodotto. 30000773
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30000773 1 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30000773 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore QC253
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    238.35€ / pezzi 1
    Risparmia 13.65€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
For use with catalog number DGD00
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at 2-8°C. Do not use past expiration date.
ID gene (immissione) 2668
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 1 Each