Learn More
Macherey-Nagel™ Strisce per analisi semiquantitative Quantofix™ ammoniaca
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel ProdottiDescrizione
Allows for the quick and easy determination of ammonium in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Ammonium Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
- Ready to use
- Rapid: provides reliable results within 10 seconds
- Excellent for industrial effluents and fertilizer-heavy rural farming areas
- Precise: colour charts adjusted and checked using certified standard solutions
- Shelf life: 2.5 years, store below 30°C
Specifica
Specifica
| Indicatore di colore | Da giallo brillante ad arancione |
| Formato | Strisce |
| Da utilizzare con (applicazione) | Determinazione dell'ammonio |
| Graduazioni | 0, 10, 25, 50, 100, 200, 400 mg /l NH4+ |
| Quantità | 100 Pack |
| Requisiti di stoccaggio | 30 °C |
| Durata del test | 10 sec. |
| Tipo | Strisce per test semi-quantitativo |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- QUANTOFIX Ammonium
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution