Learn More
Macherey-Nagel™ Strisce per analisi semiquantitative Quantofix™ cloruro
Codice prodotto. 10167430 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Indicatore di colore:
Da marrone a giallo
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. Indicatore di colore unitSize
10167430 Da marrone a giallo pezzi 100
1 options
Codice prodotto. 10167430
Marca: Macherey-Nagel™ 91321
Edge
Allows for the quick and easy determination of chloride in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Chloride Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
  • Ready to use
  • Rapid: provides reliable results within one minute
  • Precise: colour charts adjusted and checked using certified standard solutions
  • Shelf life: 2.5 years, store between 2-8°C
Specifica
Indicatore di colore Da marrone a giallo
Formato Strisce
Da utilizzare con (applicazione) Determinazione del cloruro
Graduazioni 0, 500, 1000, 1500, 2000, ≥ 3000mg/L Cl-
Quantità 100 Pack
Requisiti di stoccaggio Conservare tra 2-8°C
Durata del test 1 min.
Tipo Strisce per test semi-quantitativo