Learn More
Macherey-Nagel™ Strisce per analisi semiquantitative Quantofix™ cloro
Codice prodotto. 10258390 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Indicatore di colore:
Da bianco a rosso/viola
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Indicatore di colore unitSize
10258390 Da bianco a rosso/viola pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10258390 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 91317
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Allows for the quick and easy determination of chlorine in solutions. Macharey Nagel™ Quantofix™ Chlorine Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
  • Ready to use
  • Rapid: provides reliable results within one minute
  • Precise: colour charts adjusted and checked using certified standard solutions
  • Shelf life: 2.5 years, store below 30°C
Specifica
Indicatore di colore Da bianco a rosso/viola
Formato Strisce
Da utilizzare con (applicazione) Determinazione del cloro
Graduazioni Cl2 0, 1, 3, 10, 30, 100 mg/l
Quantità 100 Pack
Requisiti di stoccaggio 30 °C
Durata del test 1 min.
Tipo Strisce per test semi-quantitativo
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • QUANTOFIX Chlorine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: pyridine, potassiumcyanide