Learn More
Macherey-Nagel™ Strisce per analisi semiquantitative Quantofix™ cianuro
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel ProdottiDescrizione
Convenient: ready to use kits, pre-calibrated, contain all necessary equipment and reagents
- Rapid: most tests can be carried out in 10s to 120s
- Convenient: ready to use kits, pre-calibrated, contain all necessary equipment and reagents
- Precise: color charts adjusted and checked using certified standard solutions
- Shelf life: 2. 5 years, store below 30°C
Specifica
Specifica
| Indicatore di colore | Da bianco a viola |
| Formato | Strisce |
| Da utilizzare con (applicazione) | Determinazione del cianuro |
| Graduazioni | 0, 1, 3, 10, 30 mg/L CN- |
| Quantità | 100 Pack |
| Requisiti di stoccaggio | 30 °C |
| Durata del test | 3 min. |
| Tipo | Strisce per test semi-quantitativo |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- QUANTOFIX Cyanide
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contain: pyridine, chloramineT