Learn More
Macherey-Nagel™ Strisce per analisi semiquantitative Quantofix™ nichel
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Indicatore di colore:
Da bianco a rosso brillante
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Allows for the quick and easy determination of nickel in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nickel Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
- Ready to use
- Rapid: provides reliable results within 30 seconds
- Excellent for use in metal plating processes and electroplating solutions
- Precise: colour charts adjusted and checked using certified standard solutions
- Shelf life: 2.5 years, store below 30°C
Specifica
Specifica
| Indicatore di colore | Da bianco a rosso brillante |
| Formato | Strisce |
| Da utilizzare con (applicazione) | Determinazione del nichel |
| Graduazioni | Ni2+ 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 mg/l |
| Quantità | 100 Pack |
| Requisiti di stoccaggio | 30 °C |
| Durata del test | 30 sec. |
| Tipo | Strisce per test semi-quantitativo |