Learn More
Macherey-Nagel™ Strisce per analisi semiquantitative Quantofix™ nitrite
Codice prodotto. 10474841 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Indicatore di colore:
Da giallo a rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Indicatore di colore unitSize
10474841 Da giallo a rosso pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10474841 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 91311
Edge
Allows for the quick and easy determination of nitrite in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitrite Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
  • Ready to use
  • Rapid: provides reliable results within one minute
  • Excellent for checking cooling lubricants and aquaculture/fish farming
  • Precise: colour charts adjusted and check using certified standard solutions
  • Shelf life: 2.5 years, store below 30°C
Specifica
Indicatore di colore Da giallo a rosso
Formato Strisce
Da utilizzare con (applicazione) Determinazione del nitrito
Graduazioni NO 2 - 0, 1, 5 ,10, 20, 40, 80 mg/l
Quantità 100 Pack
Requisiti di stoccaggio 30 °C
Durata del test 1 min.
Tipo Strisce per test semi-quantitativo