Learn More
Macherey-Nagel™ Strisce per analisi semiquantitative Quantofix™ perossido 1000
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel ProdottiDescrizione
Allows for the quick and easy determination of peroxide levels in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Peroxide 1000 Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
- Ready to use
- Rapid: provides reliable result within 45 seconds
- Ensures optimal disinfection and verifies potency levels
- Precise: colour charts adjusted and checked using certified standard solutions
- Shelf life: 2.5 years, store below 30°C
Specifica
Specifica
| Indicatore di colore | Da bianco a marrone |
| Formato | Strisce |
| Da utilizzare con (applicazione) | Determinazione del perossido 1000 |
| Graduazioni | H2O2 0, 50, 150, 300, 500, 800, 1000 mg/l |
| Quantità | 100 Pack |
| Requisiti di stoccaggio | 30 °C |
| Durata del test | 15 sec. |
| Tipo | Strisce per test semi-quantitativo |