Learn More
Macherey-Nagel™ Strisce per analisi semiquantitative Quantofix™ perossido 25
Codice prodotto. 10528482 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Indicatore di colore:
Da bianco a blu
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Indicatore di colore unitSize
10528482 Da bianco a blu pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10528482 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 91319
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Ideal to test low levels of peroxide in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Peroxide 25 Semi-quantitative Test Strips use an easy dip-and-read procedure and provide reliable results within 15 seconds.
  • Rapid: most tests can be carried out in 10s to 120s
  • Convenient: ready to use kits, pre-calibrated, contain all necessary equipment and reagents
  • Precise: color charts adjusted and checked using certified standard solutions
  • Shelf life: 2. 5 years, store below 30°C
Specifica
Indicatore di colore Da bianco a blu
Formato Strisce
Da utilizzare con (applicazione) Determinazione del perossido 25
Graduazioni 0, 0.5, 2, 5, 10, 25 mg/l H2O2
Quantità 100 Pack
Requisiti di stoccaggio 30 °C
Durata del test 15 sec.
Tipo Strisce per test semi-quantitativo