Learn More
Macherey-Nagel™ Strisce per analisi semiquantitative Quantofix™ solfito
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel ProdottiDescrizione
Allows for the quick and easy determination of sulfite in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Sulfite Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
- Rapid: provides reliable results within 20 seconds
- Precise: colour charts adjusted and checked using certified standard solutions
- Shelf life: 2.5 years, store below 30°C
Specifica
Specifica
| Indicatore di colore | Da bianco a salmone |
| Formato | Strisce |
| Da utilizzare con (applicazione) | Determinazione di solfuro |
| Graduazioni | SO32- 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 mg/l |
| Quantità | 100 Pack |
| Requisiti di stoccaggio | 30 °C |
| Durata del test | 20 sec. |
| Tipo | Strisce per test semi-quantitativo |