Learn More
Miele Professional™ Inserto
Codice prodotto. 13112270 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13112270 1 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13112270 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 3808800
Spedizione stimata: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Inserto E 149 per il supporto ottimale di 80 provette fino, 16 x 105 mm
  • adatto per 80 provette (16 x 105 mm)
  • 80 scomparti da 18 x 18 mm
  • Larghezza maglia 8 x 8 mm
  • Compreso coperchio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Quarter Segment Test Tube Insert
Da utilizzare con (apparecchiatura) 80 Test tubes up to 16 x 105mm, for upper basket, lower basket
Include Lid
Dimensioni (L x P) 18 x 18mm
Quantità 1 Each