Learn More
Motic™ Quartz Halogen Lamp
Codice prodotto. 15159404
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BA210/310 Microscopes
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15159404 BA210/310 Microscopes 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15159404 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1101002400452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.00€
    26.84€ / pezzi 1
    Risparmia 4.16€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For use with BA210/310 Microscopes. Motic™ Quartz Halogen Lamp requires 6V/30W.
  • For use with BA210/310 Microscopes
  • Quartz Halogen
  • 6V
  • 30W
Order Info
dimProductType
Specifica
Tipo Quartz Lamp
Da utilizzare con (apparecchiatura) BA210/310 Microscopes
Quantità 1 Ea.
Tensione 6 V
Wattage 30 w