Learn More
Quartz rod, fused, 5.0mm (0.197in) dia
Codice prodotto. 11354338
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
12 in.
48 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11354338 12 in. Pezzo
11344338 48 in. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11354338 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042293.NK
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14808-60-7
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name silanedione
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Punti di ebollizione 2230°C
Materiale o nome chimico Quartz rod
Punto di fusione 1710°C
Forma fisica Rod
Quantità 12 in.
Imballaggio Tube