Learn More
Hellma™ Quartz Suprasil Fluorescence Cells
Specifica
Specifica
| Tipo | Fluorescence Cell |
| Capacità (sistema metrico) | 700 μL |
| Materiale | Quartz Suprasil |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 10mm |
| Quantità | 1 Each |
| Lunghezza del percorso | 10 x 10 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 56 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |